Trays, PP
Weiß, 50 l, 645×428×215 mm, 600×400×210 mm
Codice catalogo LAMA1879
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
Trays made of PP.
- Ideal for food application
- Stackable
- Good chemical and temperature resistance
Specifiche
- Außen B×T×H:645×428×215 mm
- Kapazität:50 l
- Farbe:Weiß
- Innen B×T×H:600×400×210 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..