Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Copper(II) ethoxide ≥98%

5 g
Katalognr. 46316.06
Entzündlich
Reizend
Copper(II) ethoxide ≥98%
Katalognr. 46316.06
CAS Nummer:  2850-65-9
Copper(II) ethoxide ≥98%
Copper(II) ethoxide ≥98%

5 g

CAS Nummer:  2850-65-9
Preis
SFr. 247.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 2850-65-9 Molecular Formula: C4H10CuO2 Formula Weight: 153.67 Physical Form: Powder, Packaged under Argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Green Melting Point: ca 120° dec. UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00015650

  • CAS Nummer:2850-65-9
  • Formel:C₄H₁₀CuO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00015650
  • Molekulargewicht:153.67 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:∼ 120 °C (Zers.)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3181
  • ADR:4.1,III
  •  :unter Argon abgefüllt
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5 g

Technische Daten