AuftragsverfolgungKontakt
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, bestrahlt, 200×640 mm
N° de catalogue 129-1083
Fournisseur:   MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
N° de catalogue 129-1083
Fournisseur:  MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, bestrahlt, 200×640 mm
Prix
SFr. 508.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
  • Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
  • MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und  autoklaviert werden
  • Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
Informations de commande: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Spécifications
  • Bezeichnung:
    MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, bestrahlt
  • L×B:
    200×640 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Bezeichnung
    Disponibilité
    Prix
  • 129-0530
    MegaSwat™ Adapter, 63×406 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Bezeichnung
    Disponibilité
    Prix
  • MICRQDMS-18
    MegaSwat™ Adapter, HDPE, 25×203 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Bezeichnung
    Disponibilité
    Prix
  • 129-0626
    MegaSwat™ Adapter, 76×203 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Bezeichnung
    Disponibilité
    Prix
  • MICRQDMSS-5809
    MegaSwat™ Adapter, 15,8×228 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 496.00