Bucket Liners
Disposable bucket liners, double bagged, irradiated, LDPE/Nylon, 457,2×457,2 mm
Codice catalogo MICRBKL1-1818IR
Nome del fornitore: MICRONOVA
Vai a
Product Details & Documents
The unique LDPE/nylon laminate is a good barrier material for transporting raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
- Laminate is 75% LDPE, 25% nylon
- Excellent for disinfectants and cleaning solutions
- Ideal for product parts transport
Designed for cleanrooms and controlled environments. Available as sterile and non-irradiated.
Confezione: Individually double packed, packed in a case of 24/50/200.
Documents
Specifiche
- Bezeichnung:Disposable bucket liners, double bagged, irradiated
- L×B:457,2×457,2 mm
- Material:LDPE/Nylon
- Seq:01
- Cat. No.:MICRBKL1-1818IR
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..