Eimer, Slim T™
Product Details & Documents
Rechteckiger, 22 L Eimer mit einer inneren Breite von 482,6 mm, die ideale Lösung für ein Vielzahl an in kontrollierten Umgebungen verwendete Flach- und String-Mopps. Mit oder ohne 76,2 mm Schwerlastrollen.
- 6 Gallonen Inhalt
- Volumenskala mit Gallonen- und Litermarkierungen
- Verschiedene Farbcodierung, zur Auswahl stehen Rot, Gelb, Blau, Grün und Grau
- B-7: Als Ersatzeimer für Wagen der SlimLine™- und Slim T™-Serie verwendbar
- B-7AC: Als Ersatzeimer in BucketBinder™ Mehreimersystemen verwendbar
- Autoklavierbar
Micronova Slim T™ Polypropylen-Eimer können eigenständig oder als Ersatz für Putzwagen der SlimLine™ oder Slim T™ Serie verwendet werden. Sie können auch gut mit BucketLiners™ und Auswringern der W-9 Serie verwendet werden. Eimer mit Rollen, Verwendung als Einzeleimersystem oder als Ersatz in BucketBinder™ Mehreimersystemen.
: The BucketLiner™, with a unique LDPE/Nylon laminate, is an ideal impermeable barrier material for lining totes to transport product parts, raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
Technische Daten
- Kapazität:22 L
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Slim T™ Polypropylen-Eimer
- Abmessungen:240×490 mm
- Höhe:240 mm
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 141-0091Gammabestrahlte klare Auffangbeutel, PE-LD/Nylon, für Eimer der Serie B-7 (für kontrollierte Umgebungen, Produkttransporte und Abfall- oder Müllentsorgung): 787,4 × 482,6 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 24 ST - SFr. 376.00