AuftragsverfolgungKontakt
RNase A
RNase A
400 µl
Katalognr. AC117
Anbieter:   OMEGA BIO-TEK
RNase A
Katalognr. AC117
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
CAS Nummer:  
RNase A
400 µl
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 40.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 µl
Product Details & Documents
Ribonuclease A (RNase A) is endonuclease-free and quality controlled for use in plasmid purification procedures for digestion of RNA.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    400 µl
  • Cat. No.:
    AC117
  • Enzymname:
    RNase A
  • Konzentration:
    25 mg/ml
Technische Daten