AuftragsverfolgungKontakt
IONISATION BUFFER CS2CO3 IN HNO3 1 * 100 mL
IONISATION BUFFER CS2CO3 IN HNO3 1 * 100 mL
Catalog # ACSDIB514.1N.L1
Supplier:   CPACHEM
IONISATION BUFFER CS2CO3 IN HNO3 1 * 100 mL
Catalog # ACSDIB514.1N.L1
Supplier:  CPACHEM
IONISATION BUFFER CS2CO3 IN HNO3 1 * 100 mL
Price
SFr. 260.00
Log in for availability
1 * 100 mL