WATER FOR IONIC CHROMATOGRAPHY 1 * 1.000 mL
Katalognr. ACSDCIW.1L
Anbieter: CPACHEM
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Anbieter: Merck
Osmolalitäts standards
Anbieter: VWR Chemicals
BUFFER PH 10 DOSING BOTTLE 1 * 500 mL
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Anbieter: Merck
pH Pufferlösungen, DuraCal
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
VWR® Leitfähigkeitsstandard 5.000 µS/cm
Anbieter: VWR Chemicals
pH buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo
Benzoesäure, Supelco®
Anbieter: Merck