Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
ICP MULTI-ELEMENT STANDARD 4 ELEMENTS AT 1 * 500 mL
Katalognr. ACSD91C8.1K.2N.L5
Anbieter:
CPACHEM
Bild vergrößern
ICP MULTI-ELEMENT STANDARD 4 ELEMENTS AT 1 * 500 mL
Katalognr. ACSD91C8.1K.2N.L5
Anbieter:
CPACHEM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Anbieter: Merck
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Anbieter: Hach