AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Katalognr. ACSDM8A96.K1.5N.L5
Anbieter:   CPACHEM
Multi-element standards for ICP
Katalognr. ACSDM8A96.K1.5N.L5
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’080.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-element standards for 33 elements