AuftragsverfolgungKontakt
Multi-element standards for ICP | Avantor
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
Katalognr. ACSDM8A96.K1.5N.L1
Anbieter:   CPACHEM
Multi-element standards for ICP
Katalognr. ACSDM8A96.K1.5N.L1
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  
Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 456.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Multi-element standards for 33 elements