Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Katalognr. ACSDM8A96.1.5N.L5
Anbieter: CPACHEM
Multi-element quality control standards for ICP
Katalognr. ACSDM8A96.1.5N.L5
Anbieter: CPACHEM
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
ICP QC standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn. 1 mg/l for 33 elememts.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Matrix:5% HNO₃
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Multi-element quality control standards for 33 elements
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..