ICP MULTI-ELEMENT STANDARD 22 ELEMENTS A 1 * 100 mL
N° de catalogue ACSDM52B5.K1.5N.L1
Fournisseur: CPACHEM
ICP MULTI-ELEMENT STANDARD 22 ELEMENTS A 1 * 100 mL
N° de catalogue ACSDM52B5.K1.5N.L1
Fournisseur: CPACHEM
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Fournisseur: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Fournisseur: VWR Collection
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Fournisseur: VWR Chemicals
Pufferlösung, Ready to Use
Fournisseur: WTW
Pyridin, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Fournisseur: Merck