Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SCANDIUM SC - 10 MG/L STANDARD FOR ICP/M 1 * 100 mL
Catalog # ACSDM451.2NP.L1
Anbieter:
CPACHEM
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Expand image
SCANDIUM SC - 10 MG/L STANDARD FOR ICP/M 1 * 100 mL
Catalog # ACSDM451.2NP.L1
Anbieter:
CPACHEM
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zugehörige Informationen
Documentation
SDS
sds_ACSDM451.2NP
Documentation
Frequently Bought Together
Salpetersäure 67%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Anbieter: VWR Chemicals
Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kaliumhydrogenphthalat, Certipur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial zur Alkaligehaltsmessung, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen Certipur®, gebrauchsfertig, 1-Liter-Flaschen, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck