Petri Dishes
Mit 3 Belüftungsnocken, 150 mm, 15 mm, Steril, 11×20/Beutel
Anbieter: Anicrin
Direkt zu
Product Details & Documents
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS
Technische Daten
- Ø:150 mm
- Verpackt:11×20/Beutel
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Belüftungsnocken
- Höhe:15 mm
- Seq:15