Computer für Laborgeräte
Product Details & Documents
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
- Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Technische Daten
- Bezeichnung:Dell™ mouse, bundled with Dell™ keyboard, PT
- Seq:28
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis