AuftragsverfolgungKontakt
Dissection boards, disposable | Avantor
Dissection boards, disposable
Disposable dissection boards, Weiß, 333×233 mm
Katalognr. LPIT194032
Anbieter:   LP ITALIANA
Dissection boards, disposable
Katalognr. LPIT194032
Anbieter:  LP ITALIANA
Dissection boards, disposable
Dissection boards, disposable
Disposable dissection boards, Weiß, 333×233 mm
Preis
SFr. 494.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
  • With data registration area
  • Pre-printed scale (in mm)
  • Three different sizes available
Technische Daten
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Disposable dissection boards
  • L×B:
    333×233 mm
  • Seq:
    02