Einweg-Schöpfer
Beschwerte Einweg-Schöpfer, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Katalognr. SAMP5040W-1000
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Schöpfer für die Probenahme aus Brunnen oder Silos.
: Einzeln verpackt.
: Nicht für Flüssigkeiten mit hoher Dichte geeignet.
Technische Daten
- Ø:40 mm
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Beschwerte Einweg-Schöpfer
- Länge:950 mm
- Material:HDPE