AuftragsverfolgungKontakt
Drenchers
Drenchers
Drencher, bent, 102 mm, 1,6 mm
Katalognr. SOCO376.16102B
Anbieter:   Socorex Isba
Drenchers
Katalognr. SOCO376.16102B
Anbieter:  Socorex Isba
Drenchers
Drenchers
Drencher, bent, 102 mm, 1,6 mm
Preis
SFr. 34.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
  • Luer lock fittings
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,6 mm
  • Bezeichnung:
    Drencher, bent
  • Länge:
    102 mm
  • Seq:
    03