Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 10R-BT-GT-0.47C *
Catalog # 548-1561
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
* gasdicht
Documents
Specifications
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:10R-BT-GT-0.47C *
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Abnehmbare Nadel
- Länge:50 mm
- Seq:28
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.