AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 10R-BT-GT-0.47C *
Catalog # 548-1561
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Catalog # 548-1561
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Spritzen für CTC Analytics Systeme
Abnehmbare Nadel, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, konisch, 10R-BT-GT-0.47C *
Price
SFr. 146.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Ext.Ø:
    0,47 mm
  • Gauge:
    26
  • Typ:
    10R-BT-GT-0.47C *
  • Spitzentyp:
    konisch
  • Volumen:
    10 µl
  • Bezeichnung:
    Abnehmbare Nadel
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    28
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.