Schüttler, Roller 6 und 10 (basic und digital)
Rollenschüttler, 6 Rollen, „digital“
Catalog # 444-0820
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen sorgen für gleichmäßiges Schütteln und Rollen. Die Basismodelle haben eine feste Drehzahl, die digitalen Modelle sind stufenlos regelbar. Zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Proben. Das Gerät ist mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen kompatibel. Leicht abnehmbare Aufsätze ermöglichen eine schnelle Reinigung bei verschütteten Proben.
- Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Dank abnehmbarer Rollen auch für größere Röhrchen geeignet
- Einfache Bedienung über Tastenfeld
- Timer: Countdown, einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (digitale Modelle)
- Digitale Geräte haben einen Zähler: Display für Schüttelzeit und auch zur Fehlercodeanzeige
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Lieferung mit Schild.
Caution:
Documents
IKAA4012000_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Bezeichnung:Rollenschüttler, 6 Rollen, „digital“
- Seq:02
- Cat. No.:444-0820
- Schüttelhub:24,5 mm
- Modell:Rollenschüttler, 6 Rollen, „digital“
- B×T×H:240×545×115 mm
- Schüttelbewegung:Schütteln und Rollen
- Drehzahlbereich:5–80 min⁻¹
- Max. load:2 kg
- Gewicht:4,5 kg