AuftragsverfolgungKontakt
Temperiersysteme | Avantor
Temperiersysteme
IC control pro 20 c, 2,5 kW, 20 l, 285×291×313 mm
Katalognr. IKAA8037200
Anbieter:   IKA
Temperiersysteme
Katalognr. IKAA8037200
Anbieter:  IKA
Temperiersysteme
Temperiersysteme
IC control pro 20 c, 2,5 kW, 20 l, 285×291×313 mm
Preis
SFr. 6’740.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ICC Kompakt-Einhängethermostate ermöglichen die flexible Kopplung an Wasserbäder unterschiedlicher Volumina. Sie sind für das Temperieren von Flüssigkeiten bis zu Temperaturen von 150 °C ausgelegt. Der praktische Tragegriff und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Transport sowie eine komfortable Nutzung. Eine wirtschaftliche und attraktive Lösung für Basisanwendungen wie das Temperieren von Proben und das Erwärmen von Glaswaren.
  • Einstellbarer Temperatursicherheitskreis
  • Umschaltung von externer auf interne Temperaturkontrolle per Knopfdruck (nur control-Modelle)
  • Optische und akustische Warnsignale, z.B. bei Überhitzung
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten in offenen oder abgedeckten Wasserbädern bis 250 °C konzipiert. Die flexible Badbrücke ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Wasserbädern. Die IC-Steuereinheit ist mit einem abnehmbaren Wireless Controller (WiCo) für eine einfache und sichere Bedienung ausgestattet. Die erweiterte Leistung bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Analytik und Materialprüfung.
Technische Daten
  • Heizleistung:
    2,5 kW
  • Kapazität:
    20 l
  • Seq:
    15
  • B×T×H:
    285×291×313 mm
  • Typ:
    IC control pro 20 c
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4471600
    Große Abdeckung für großes Bad (außer IB R RO 15 eco)
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248600
    Großes Edelstahlbad, 20 L
    __
    IB pro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003518
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 9 kg - SFr. 773.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Kleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette Gerätebibliothek
    Alle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003669
    Schwimmständer für Röhrchen 4×50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248500
    Edelstahlbad, Größe S, 9 L
    __
    IB 9 pro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 809.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4471500
    Kleine Abdeckung für kleine Bäder
    __
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4472800
    Kleine Brücke
    __
    Mittleres und großes IC basic Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 555.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003078
    Große Brücke
    __
    mittleres oder großes Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 219.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003077
    Kleine Brücke
    __
    kleines Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 74.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 32.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA25001061
    Kühlschlange
    __
    ICC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248100
    Kunststoffbad, Größe S, 8 L
    __
    IB 8 eco
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 567.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003520
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg - SFr. 738.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003667
    Schwimmständer für Röhrchen 24×2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248200
    Kunststoffbad, Größe L, 18 L
    __
    IB 18 eco
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 782.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 731.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003668
    Schwimmständer für Röhrchen 8×15 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003521
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg - SFr. 824.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4471800
    Große Abdeckung
    __
    Großes IC classic Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 283.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA2606700
    Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1’750.00