Temperiersysteme
Product Details & Documents
ICC Kompakt-Einhängethermostate ermöglichen die flexible Kopplung an Wasserbäder unterschiedlicher Volumina. Sie sind für das Temperieren von Flüssigkeiten bis zu Temperaturen von 150 °C ausgelegt. Der praktische Tragegriff und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Transport sowie eine komfortable Nutzung. Eine wirtschaftliche und attraktive Lösung für Basisanwendungen wie das Temperieren von Proben und das Erwärmen von Glaswaren.
- Einstellbarer Temperatursicherheitskreis
- Umschaltung von externer auf interne Temperaturkontrolle per Knopfdruck (nur control-Modelle)
- Optische und akustische Warnsignale, z.B. bei Überhitzung
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten in offenen oder abgedeckten Wasserbädern bis 250 °C konzipiert. Die flexible Badbrücke ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Wasserbädern. Die IC-Steuereinheit ist mit einem abnehmbaren Wireless Controller (WiCo) für eine einfache und sichere Bedienung ausgestattet. Die erweiterte Leistung bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Analytik und Materialprüfung.
Spécifications
- Heizleistung:2,5 kW
- Kapazität:20 l
- Seq:08
- B×T×H:285×291×313 mm
- Typ:IC basic pro 20 c
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA20113271Temperature control hose, 1,6 m-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4471600Große Abdeckung für großes Bad (außer IB R RO 15 eco)__-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 297.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4248600Großes Edelstahlbad, 20 L__IB proConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueTypBezeichnungTemperaturbereichDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterKleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette GerätebibliothekAlle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- IKAA20003669Schwimmständer für Röhrchen 4×50 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4248500Edelstahlbad, Größe S, 9 L__IB 9 proConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 809.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4471500Kleine Abdeckung für kleine Bäder__ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 cConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4472800Kleine Brücke__Mittleres und großes IC basic BadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 215.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA4569200Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 555.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA20003078Große Brücke__mittleres oder großes BadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 219.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4248100Kunststoffbad, Größe S, 8 L__IB 8 ecoConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 567.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueTypBezeichnungTemperaturbereichDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- IKAA20003667Schwimmständer für Röhrchen 24×2,0 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA20004613Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4248200Kunststoffbad, Größe L, 18 L__IB 18 ecoConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 782.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA4569300Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 731.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- IKAA20003668Schwimmständer für Röhrchen 8×15 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungFürDisponibilitéPrix
- IKAA20004612Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueTypBezeichnungTemperaturbereichDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungKapazitätFürDisponibilitéPrix
- IKAA4471800Große Abdeckung__Großes IC classic BadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 283.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueBezeichnungDisponibilitéPrix
- IKAA2606700Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °CConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’750.00