AuftragsverfolgungKontakt
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital | Avantor
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Rocker 2D digital
Katalognr. 444-0816
Anbieter:   IKA
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Katalognr. 444-0816
Anbieter:  IKA
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Rocker 2D digital
Preis
SFr. 1’420.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen über einen fest eingestellten Neigungswinkel, die digitalen Modelle über einen einstellbaren Neigungswinkel und eine einstellbare Drehzahl. Zum homogenen Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. 3D-Schüttler sind ideal für die Züchtung von Zellkulturen, DNA-Extraktionen, die Verteilung von Zellen sowie das Färben und Entfärben von Gelen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Dank verschiedener Aufsätze können die Einheiten für eine Vielzahl an Anwendungen genutzt werden.
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (Digitale Modelle)
  • Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige
Lieferinformationen: Inklusive rutschfreier Gummimatte. Anderes Zubehör muss separat bestellt werden.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rocker 2D digital
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    444-0816
  • Modell:
    Rocker 2D digital
  • B×T×H:
    280×330×150 mm
  • Winkel:
    0 - 15°
  • Schüttelbewegung:
    Wippbewegung
  • Drehzahlbereich:
    5–80 min⁻¹
  • Max. load:
    2 kg
  • Gewicht:
    2,2 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0890
    Tablar, für 14×30 ml Röhrchen, Ø 25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0887
    Genoppte Matte
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0886
    Ersatz-Gummimatte, universal
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 34.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0891
    Tablett, für 10×50-ml-Röhrchen, Ø 28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0892
    Aufsatz für zweite Ebene
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0888
    Tablar, für 28×5 ml Röhrchen, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 444-0889
    Tablar, für 16×15 ml Röhrchen, Ø 16 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 58.60