Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Product Details & Documents
Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen über einen fest eingestellten Neigungswinkel, die digitalen Modelle über einen einstellbaren Neigungswinkel und eine einstellbare Drehzahl. Zum homogenen Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. 3D-Schüttler sind ideal für die Züchtung von Zellkulturen, DNA-Extraktionen, die Verteilung von Zellen sowie das Färben und Entfärben von Gelen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Dank verschiedener Aufsätze können die Einheiten für eine Vielzahl an Anwendungen genutzt werden.
- Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (Digitale Modelle)
- Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige
Informations de livraison: Inklusive rutschfreier Gummimatte. Anderes Zubehör muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:Rocker 3D basic
- Seq:03
- Cat. No.:444-0817
- Modell:Rocker 3D basic
- B×T×H:280×330×165 mm
- Winkel:8°
- Schüttelbewegung:Taumelbewegung
- Drehzahlbereich:30 min⁻¹ (fixiert)
- Max. load:2 kg
- Gewicht:2,2 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.