Temperiersysteme
Product Details & Documents
ICC Kompakt-Einhängethermostate ermöglichen die flexible Kopplung an Wasserbäder unterschiedlicher Volumina. Sie sind für das Temperieren von Flüssigkeiten bis zu Temperaturen von 150 °C ausgelegt. Der praktische Tragegriff und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Transport sowie eine komfortable Nutzung. Eine wirtschaftliche und attraktive Lösung für Basisanwendungen wie das Temperieren von Proben und das Erwärmen von Glaswaren.
- Einstellbarer Temperatursicherheitskreis
- Umschaltung von externer auf interne Temperaturkontrolle per Knopfdruck (nur control-Modelle)
- Optische und akustische Warnsignale, z.B. bei Überhitzung
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten in offenen oder abgedeckten Wasserbädern bis 250 °C konzipiert. Die flexible Badbrücke ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Wasserbädern. Die IC-Steuereinheit ist mit einem abnehmbaren Wireless Controller (WiCo) für eine einfache und sichere Bedienung ausgestattet. Die erweiterte Leistung bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Analytik und Materialprüfung.
Specifications
- Heizleistung:2 kW
- Kapazität:20 l
- Seq:14
- B×T×H:145×200×340 mm
- Typ:ICC control pro 20 c
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
- IKAA4471600Große Abdeckung für großes Bad (außer IB R RO 15 eco)__-Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 297.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TypBezeichnungTemperaturbereichAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterKleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette GerätebibliothekAlle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
- IKAA4471500Kleine Abdeckung für kleine Bäder__ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 cLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 208.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
- IKAA4472800Kleine Brücke__Mittleres und großes IC basic BadLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 215.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #TypBezeichnungTemperaturbereichAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- IKAA4569300Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm-Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 731.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- IKAA20004612Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m-Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 111.00
Product Information
- Catalog #TypBezeichnungTemperaturbereichAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungKapazitätFürAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- IKAA2606700Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °CLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’750.00