Temperiersysteme
Product Details & Documents
ICC Kompakt-Einhängethermostate ermöglichen die flexible Kopplung an Wasserbäder unterschiedlicher Volumina. Sie sind für das Temperieren von Flüssigkeiten bis zu Temperaturen von 150 °C ausgelegt. Der praktische Tragegriff und das kompakte Design ermöglichen einen einfachen Transport sowie eine komfortable Nutzung. Eine wirtschaftliche und attraktive Lösung für Basisanwendungen wie das Temperieren von Proben und das Erwärmen von Glaswaren.
- Einstellbarer Temperatursicherheitskreis
- Umschaltung von externer auf interne Temperaturkontrolle per Knopfdruck (nur control-Modelle)
- Optische und akustische Warnsignale, z.B. bei Überhitzung
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten in offenen oder abgedeckten Wasserbädern bis 250 °C konzipiert. Die flexible Badbrücke ermöglicht eine einfache Montage auf verschiedenen Wasserbädern. Die IC-Steuereinheit ist mit einem abnehmbaren Wireless Controller (WiCo) für eine einfache und sichere Bedienung ausgestattet. Die erweiterte Leistung bietet eine Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Analytik und Materialprüfung.
Technische Daten
- Heizleistung:2 kW
- Kapazität:18 l
- Seq:13
- B×T×H:145×200×340 mm
- Typ:ICC control eco 18 c
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4471600Große Abdeckung für großes Bad (außer IB R RO 15 eco)__-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 297.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.TypBezeichnungTemperaturbereichVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterKleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette GerätebibliothekAlle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werdenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4471500Kleine Abdeckung für kleine Bäder__ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 cEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 208.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4472800Kleine Brücke__Mittleres und großes IC basic BadEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 215.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4569200Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 555.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA20003078Große Brücke__mittleres oder großes BadEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 219.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.TypBezeichnungTemperaturbereichVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAA20003667Schwimmständer für Röhrchen 24×2,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4248200Kunststoffbad, Größe L, 18 L__IB 18 ecoEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 782.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4569300Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 731.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA20004612Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m-Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 111.00
Produktinformationen
- Katalognr.TypBezeichnungTemperaturbereichVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätFürVerfügbarkeitPreis
- IKAA4471800Große Abdeckung__Großes IC classic BadEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 283.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- IKAA2606700Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °CEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’750.00