Pipette tips
Eppendorf type, macro, with collar, 1000 - 5000 µl, -, Transparent, Biohit, Dsg, Eppendorf, Genex, Jencons, Socorex Acura 835, 4 racks, 50 each
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
Technische Daten
- Verpackt:4 racks, 50 each
- Steril:-
- Volumen:1000 - 5000 µl
- Spitzentyp:Eppendorf type, macro, with collar
- Spitzenfarbe:Transparent
- Zur Nutzung mit:Biohit, Dsg, Eppendorf, Genex, Jencons, Socorex Acura 835