AuftragsverfolgungKontakt
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (15 pol.) auf PC, 9 pol. sub-D, 3 m
Katalognr. HUBE55018
Anbieter:   HUBER
Steuerkabel
Katalognr. HUBE55018
Anbieter:  HUBER
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (15 pol.) auf PC, 9 pol. sub-D, 3 m
Preis
SFr. 221.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 m
Product Details & Documents
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Steuerkabel zum Verbinden von Einheiten mit RS232 (15 pol.) auf PC, 9 pol. sub-D
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    HUBE55018