Sampling swabs, PurSwab®
Sampling swabs, Holz/Baumwolle, 152 mm
Anbieter: PURITAN MEDICAL
Direkt zu
Product Details & Documents
Absorbent cotton tipped applicator made with high quality USP grade cotton, which is carded and coiled onsite to maintain consistency.
- Medical grade quality
- Cleaning with IPA or other solvents
- Bonded securely to a rigid white birch shaft by an aqueous based adhesive
Eignet sich zur Wundbehandlung, zum Auftragen von Salben, zur Probennahme sowie zum Auftragen von Klebstoffen oder anderen Flüssigkeiten.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Bezeichnung:Sampling swabs
- Länge:152 mm
- Seq:001
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle
- Cat. No.:PMPC806-WCL
- Kopflänge:17,5
- Stiellänge:147,6