Koagulase-Test
Koagulase-Test, 10 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Nachweistest für Coagulasepositive Staphylococcus.
- Kalibriert gemäß ISO 6888-1
- Zum Differenzieren von Staphylococcus aureus und coagulasenegativen Staphylococci
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC673030ZL SDS_DE_CH_VWRC673030ZL.pdf SDS_DE_CH_VWRC673333ZL SDS_DE_CH_VWRC673333ZL.pdf sds_VWRC673030ZL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Spec VWRC673030ZL.pdf spec_VWRC673030ZL spec_VWRC673333ZL
Produktspezifikation
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 mL
- Bezeichnung:Koagulase-Test
- Cat. No.:673030ZL
- Lagertemperatur:2...8 °C
- Shelf life:720