AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes with rim | Avantor
Test tubes with rim
9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
Katalognr. MARI3700334
Anbieter:   MARIENFELD
Test tubes with rim
Katalognr. MARI3700334
Anbieter:  MARIENFELD
Test tubes with rim
Test tubes with rim
9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
Preis
60.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Wandstärke:
    0,6 mm
  • Kapazität:
    9 ml
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    03