AuftragsverfolgungKontakt
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 500 ml, Mittelhals 80 mm, Seitenhals 32 mm, 2, 110×200 mm
Katalognr. WITG5.529.003
Anbieter:   witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Katalognr. WITG5.529.003
Anbieter:  witeg Labortechnik
Spinnerflaschen, BIOGEN
Spinnerflaschen, BIOGEN
, 500 ml, Mittelhals 80 mm, Seitenhals 32 mm, 2, 110×200 mm
Preis
SFr. 518.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenarmen
Die fluiddynamischen Rührwerkseinheiten gewährleisten einen optimalen Antrieb der Mikroträgerperlen bei sehr niedrigen Mischgeschwindigkeiten. Der gewölbte Gefäßboden verhindert Mikroträgeransammlungen. Die formschlüssige Kompressionsdichtung ermöglicht eine einstellbare Rührwerkshöhe. Hergestellt aus nicht-zytotoxischem Material. Die Kolbeninnenflächen sind auf Anfrage silikonisiert.
 :
 :
 :
 :
 :
Technische Daten
  • Ø×H:
    110×200 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Mittelhals 80 mm, Seitenhals 32 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • WITG0.175.099
    Schraubverschluss GL 100, PP, natur, PTFE-Liner
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 66.60