Eimer
Weiß, 10 L, 290 mm, 300 mm
Katalognr. VITL96393
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, weiß.
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- In Litern graduiert
- Ohne Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Griff und fest verschließbarem, transparentem Deckel.
Technische Daten
- Kapazität:10 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:300 mm
- Seq:04
- Ø ext.:290 mm