AuftragsverfolgungKontakt
Eimer | Avantor
Eimer
Weiß, 5 L, 250 mm, 240 mm
Katalognr. VITL96093
Anbieter:   VITLAB
Eimer
Katalognr. VITL96093
Anbieter:  VITLAB
Eimer
Eimer
Weiß, 5 L, 250 mm, 240 mm
Preis
SFr. 28.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, weiß.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • In Litern graduiert
  • Ohne Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Griff und fest verschließbarem, transparentem Deckel.
Technische Daten
  • Kapazität:
    5 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    240 mm
  • Seq:
    03
  • Ø ext.:
    250 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1505
    Deckel, PP, für 10-L-Eimer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1504
    Deckel, PP, für 5-L-Eimer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.10