AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml, Rot, 132×132×52 mm
Catalog # RATI5150003
Supplier:   RATIOLAB
Kryoboxen
Catalog # RATI5150003
Supplier:  RATIOLAB
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml, Rot, 132×132×52 mm
Price
SFr. 77.90
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PC, gefärbt, mit klarem Deckel.
  • Temperaturbeständig von -190 bis 121 °C
  • Ablaufbohrungen am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Durch Stapelecken sind die Boxen für einen sicheren Transport geeignet
Mit Stülpdeckel und variablem Gittereinsatz.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml
  • Außen B×T×H:
    132×132×52 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    02