AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml, Grün, 132×132×52 mm
Katalognr. RATI5150002
Anbieter:   RATIOLAB
Kryoboxen
Katalognr. RATI5150002
Anbieter:  RATIOLAB
Kryoboxen
, 9×9, Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml, Grün, 132×132×52 mm
Preis
SFr. 77.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PC, gefärbt, mit klarem Deckel.
  • Temperaturbeständig von -190 bis 121 °C
  • Ablaufbohrungen am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Durch Stapelecken sind die Boxen für einen sicheren Transport geeignet
Mit Stülpdeckel und variablem Gittereinsatz.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml
  • Außen B×T×H:
    132×132×52 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    01