AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, for test tubes | Avantor
Stoppers, for test tubes
Natur, 16 - 17 mm
Katalognr. RATI3914900
Anbieter:   RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Katalognr. RATI3914900
Anbieter:  RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
Natur, 16 - 17 mm
Preis
SFr. 26.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PE.
  • Very tight seal due to two sealing rings
  • Available in natural and four more colors
Technische Daten
  • Ø unten:
    16 - 17 mm
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    05