AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder
Mischzylinder
500 ml, 5 ml, 380 mm, 5,0 ± ml, 53,2 mm, 34/35
Katalognr. KAVA632432630043
Anbieter:   Kavalier
Mischzylinder
Katalognr. KAVA632432630043
Anbieter:  Kavalier
Mischzylinder
Mischzylinder
500 ml, 5 ml, 380 mm, 5,0 ± ml, 53,2 mm, 34/35
Preis
SFr. 1’420.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
  • Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
Certifications: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
  • Ø:
    53,2 mm
  • NS:
    34/35
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    380 mm
  • Seq:
    16
  • Teilung:
    5 ml
  • Toleranz:
    5,0 ± ml