AuftragsverfolgungKontakt
Volumetric flasks for sugar analysis | Avantor
Volumetric flasks for sugar analysis
220 ml, 200+20 ml, 200 mm
Katalognr. KAVA632431510037
Anbieter:   Kavalier
Volumetric flasks for sugar analysis
Katalognr. KAVA632431510037
Anbieter:  Kavalier
Volumetric flasks for sugar analysis
Volumetric flasks for sugar analysis
220 ml, 200+20 ml, 200 mm
Preis
SFr. 1’020.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • With two graduation marks
  • White markings
  • Autoclavable at 121 °C
Technische Daten
  • Kapazität:
    220 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Seq:
    03
  • Graduierung:
    200+20 ml