AuftragsverfolgungKontakt
Dishes, crystallising | Avantor
Dishes, crystallising
60 ml, 35 mm, 60 mm
Katalognr. KAVAN632412624160
Anbieter:   Kavalier
Dishes, crystallising
Katalognr. KAVAN632412624160
Anbieter:  Kavalier
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
60 ml, 35 mm, 60 mm
Preis
SFr. 178.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide range of applications.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    60 mm
  • Kapazität:
    60 ml
  • Höhe:
    35 mm
  • Cat. No.:
    KAVAN632412624160