AuftragsverfolgungKontakt
Griffinbecher, PP
Griffinbecher, PP
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 200 ml
Katalognr. BURK7122-3000
Anbieter:   BURKLE
Griffinbecher, PP
Katalognr. BURK7122-3000
Anbieter:  BURKLE
Griffinbecher, PP
Griffinbecher, PP
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 200 ml
Preis
SFr. 32.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
  • PP, hochtransparent
  • Aufgedruckte blaue Skala
  • Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    170 mm
  • Graduierungsintervall:
    200 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    212 mm
  • Seq:
    08