Messbecher, mit Henkel
5000 ml, 270 mm, 210 mm
Katalognr. BURK7102-5000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Ergonomischer Griff für sicheres Handling
- Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
- Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:210 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:270 mm
- Seq:06