Messbecher, mit Henkel
2000 ml, 215 mm, 150 mm
Katalognr. BURK7102-2000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Ergonomischer Griff für sicheres Handling
- Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
- Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.
Dokumente
BURK7104-0500_TDS_EN BURK7104-5000_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:215 mm
- Seq:05