Messbecher, mit Henkel
500 ml, 133 mm, 91 mm
Catalog # BURK7102-0500
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Ergonomischer Griff für sicheres Handling
- Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
- Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.
Documents
Specifications
- Ext.Ø:91 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:133 mm
- Seq:03