Probenschöpfer, Stechheber
Dip sampler for liquid samples, Transparent, PP, 300 cm, 22 mm
Codice catalogo BURK5315-0300
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Stechheber für einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben.
- PP, transparent
- Allschicht- und Zielpunkt-Probenahme möglich
- Oberes Ende mit Rückflussventil, unteres Ende mit Kugelventil
Documents
Specifiche
- Ø:22 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Dip sampler for liquid samples
- Länge:300 cm
- Material:PP
- Seq:04