AuftragsverfolgungKontakt
4-Nitrophenol 99%
Kst.-Flasche, 250 g
  ACRO157052500
4-Nitrophenol 99%
  ACRO157052500
 :  100-02-7
4-Nitrophenol 99%
4-Nitrophenol 99%
Kst.-Flasche, 250 g
 :  100-02-7
SFr. 63.70
1 * 250 g
 :  1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
  •  :100-02-7
  •  :C₆H₅NO₃
  •  :MFCD00007331
  •  :139.11 g/mol
  •  :13,06654
  •  :279 °C (760 mmHg)
  •  :>112 °C
  •  :1,48 g/cm³ (20 °C)
  •  :169 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-811-7
  •  :1663
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    112 to 115 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 to ≤104.0 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    250 g