AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Katalognr. GESTHD1
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalognr. GESTHD1
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Heizfläche:
    350×350 mm
  • Heizleistung:
    2200 W
  • Temperatur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    358×358×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate