Palmitinsäure 98%
Kst.-Flasche, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
- CAS Nummer:57-10-3
- Formel:C₁₆H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002747
- Molekulargewicht:256.43 g/mol
- Merck-Index:13,07064
- Siedepunkt:351,5 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:59…63 °C
- Dichte:0,853 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:206 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-312-9
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Powder or granules or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥97.5 %
- Acid value:215 to 233 mg KOH/g
- Iodine value:≤1 g I2/100 g
- Saponification value:216 to 224 mg KOH/g
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:250 g