Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 26, 10 µl, 70 mm, 0,47 mm, konisch, 10F-BT-7/0.47C SYRINGE
Katalognr. SGEA0029781
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,47 mm
- Gauge:26
- Typ:10F-BT-7/0.47C SYRINGE
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:70 mm
- Seq:27